Learn More
Invitrogen™ Zero Background™ Cloning Kit
Artikelnummer. 11518966
Change view
Click to view available options
Menge:
25μ g
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11518966 25μ g 25 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11518966 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. K250001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
25μg supercoiled pZErO-1 (the Zero Background Cloning Kit)or pZErO-2 vector (the Zero Background/Kan Cloning Kit) in TE, 200 ng blunt-end test inserts, TOP10 E. coli stab, 25μL T4 DNA ligase, 10X ligation buffer, 1mL sterile water, and 2mL sterile TE. The Zero Background Cloning Kit also contains 1.25mL Zeocin selection agent.
Includes pZErO vector with Zeocin or kanamycin resistance for selection in E. coli
  • pZErO vectors use positive selection to eliminate high background
  • pZErO-1 vector takes advantage of small size of the Zeocin resistance gene to reduce overall vector size for increased ligation and transformation efficiencies
  • pZErO-2 vector includes the kanamycin resistance gene
Cloning, PCR Cloning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bakterien- oder Hefenstamm TOP10
Inhalt und Lagerung Store TOP10 stab at room temperature. Store the remaining kit components at -20°C. All reagents are guaranteed stable for 6 months when properly stored.
Menge 25μ g
Vektor TA Cloning Vectors, pCR