Learn More
Invitrogen™ Invitrolon™ PVDF/Filterpapier-Sandwich, 0,45 μm, 8,3 x 7,3 cm (für Mini-Gele)
Beschreibung
Beinhaltet
20 Membran-/Filterpapier-Sandwiches pro Packung
Optimale Leistung bei Proteintransfers, besonders geeignet für hochempfindliche Immunblottings mit geringem Hintergrundsignal.
Membranen sind auf 8,3 cm x 7,3 cm vorgeschnitten, passend für Mini-Gele, und vorgefertigt mit zwei Blatt Filterpapier für ein vereinfachtes Blotting-Verfahren. Zusätzlich bietet Invitrolon™ PVDF:
- Einheitliche Porengröße von 0,45 μm—ideal für einen Western-Transfer von Proteinen >10 kDa
- Hohes Bindungsvermögen — zur Erhöhung der Sensitivität und Reduzierung des Hintergrundsignals
- Gute Wiederverwendungseigenschaften — zur Vermeidung wiederholter Durchläufe bzw. Transfers
- Haltbar und beständig gegen Lösungsmittel — zur Proteinsequenzierung und Aminosäure-Analyse
0,45 μm Porengröße. 8,3 x 7,3 cm (für Mini-Gele)
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Western Blotting
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 8,3 cm |
| Breite (metrisch) | 7,3 cm |
| Menge | 20 Membran-/Filterpapier-Sandwiches |
| Format | Sandwich |
| Material | PVDF |
| Porengröße | 0,45 μm |
| Inhalt und Lagerung | Die Invitrolon™ PVDF werden bequem mit 20 Membran-/Filterpapier-Sandwiches pro Packung geliefert. Bei Raumtemperatur lagern. |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Dimensions (LxW) | 7,3 cm x 8,3 cm |
| Dicke | 0,8 mm |
| Mehr anzeigen |