Learn More
Iodsäure, 99.6 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10509413
222.01 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100g
500g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7782-68-5
HIO3
175.909
MFCD00011348
ICIWUVCWSCSTAQ-UHFFFAOYSA-N
unii-6u8j18jsbm, 6u8j18jsbm, iodicacid, monoiodic acid, caswell no. 499a, iodsaeure, trioxoiodic acid, iodic v acid, sodium iodate min
24345
CHEBI:24857
Jodsäure
OI(=O)=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7782-68-5
HIO3
175.909
MFCD00011348
ICIWUVCWSCSTAQ-UHFFFAOYSA-N
unii-6u8j18jsbm, 6u8j18jsbm, iodicacid, monoiodic acid, caswell no. 499a, iodsaeure, trioxoiodic acid, iodic v acid, sodium iodate min
24345
CHEBI:24857
Jodsäure
OI(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Iodic acid
Farbe Weiß
Namenshinweis For analysis ACS
Schmelzpunkt 110,0 °C
Dichte 4,6200g/mL
Schwermetalle (als Pb) Max. 10 ppm
Verpackung Glasflasche
Glührückstand Max. 0,02%
Relative Dichte 4,62
Prozentgehaltsbereich 99.6%
Menge 500g
Strukturformel HIO3
Physikalische Form Kristallpulver
Merck Index 15, 5056
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:2690g/l (20 °C).Andere Löslichkeiten: Löslich in Salpetersäure, löslich in verdünntem Alkohol, unlöslich in absolutem Alkohol, Äther und Chloroform
Formelmasse 175.91
Reinheit (%) 99.6%
Güte ACS-Reagenz