Learn More
Iodsäure, 99.6 %, ACROS Organics™
64.30 € - 291.10 €
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-68-5
Summenformel HIO3
Molare Masse (g/mol) 175.909
MDL-Nummer MFCD00011348
InChI-Schlüssel ICIWUVCWSCSTAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-6u8j18jsbm, 6u8j18jsbm, iodicacid, monoiodic acid, caswell no. 499a, iodsaeure, trioxoiodic acid, iodic v acid, sodium iodate min
PubChem-CID 24345
ChEBI CHEBI:24857
IUPAC-Name Jodsäure
SMILES OI(=O)=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10751452
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
423811000
100g Glasflasche
64.30 €
100 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 1 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10509413
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
423815000
500g Glasflasche
291.10 €
500 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 3 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Oxidationsreagenz
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7782-68-5
175.909
ICIWUVCWSCSTAQ-UHFFFAOYSA-N
24345
Jodsäure
HIO3
MFCD00011348
unii-6u8j18jsbm, 6u8j18jsbm, iodicacid, monoiodic acid, caswell no. 499a, iodsaeure, trioxoiodic acid, iodic v acid, sodium iodate min
CHEBI:24857
OI(=O)=O
Spezifikation
Iodic acid
100g
7782-68-5
HIO3
MFCD00011348
0.02% max. (as Cl)
ICIWUVCWSCSTAQ-UHFFFAOYSA-N
Jodsäure
175.909
CHEBI:24857
Kristallpulver
ACS-Reagenz
0.01% max.
Passes Test
Glasflasche
Solubility in water: 2690g/l (20°C). Other solubilities: soluble in nitric acid, soluble in diluted alcohol, insoluble in absolute alcohol, ether and, chloroform
150ppm max.
Weiß
For analysis ACS
99.6%
HIO3
15, 5056
unii-6u8j18jsbm, 6u8j18jsbm, iodicacid, monoiodic acid, caswell no. 499a, iodsaeure, trioxoiodic acid, iodic v acid, sodium iodate min
OI(=O)=O
4.6200g/mL
24345
175.91
99.6%
10ppm max.
20ppm max.
0.1% max.
0.02% max.
4.62
110.0°C
Sicherheitsdatenblatt (SDS)