Learn More
Iodsäure, ACS, 99.5 %, Alfa Aesar
52.10 € - 204.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-68-5
Summenformel HIO3
Molekulargewicht (g/mol) 175.909
MDL-Nummer MFCD00011348
InChI-Schlüssel ICIWUVCWSCSTAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-6u8j18jsbm, 6u8j18jsbm, iodicacid, monoiodic acid, caswell no. 499a, iodsaeure, trioxoiodic acid, iodic v acid, sodium iodate min
PubChem CID 24345
ChEBI CHEBI:24857
IUPAC-Name Jodsäure
SMILES OI(=O)=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11355019
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar
087681.18
50g
52.10 €
50 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 6
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11345019
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar
087681.30
250g
204.00 €
250 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 4
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
7782-68-5
175.909
ICIWUVCWSCSTAQ-UHFFFAOYSA-N
24345
Jodsäure
HIO3
MFCD00011348
unii-6u8j18jsbm, 6u8j18jsbm, iodicacid, monoiodic acid, caswell no. 499a, iodsaeure, trioxoiodic acid, iodic v acid, sodium iodate min
CHEBI:24857
OI(=O)=O
Spezifikation
Iodic Acid
7782-68-5
99.5%
MFCD00011348
Soluble in water and methanol.
OI(=O)=O
4.629 g/cm3
24345
175.91
ACS
110°C (decomposition)
50g
Powder/chunks
HIO3
unii-6u8j18jsbm, 6u8j18jsbm, iodicacid, monoiodic acid, caswell no. 499a, iodsaeure, trioxoiodic acid, iodic v acid, sodium iodate min
ICIWUVCWSCSTAQ-UHFFFAOYSA-N
Jodsäure
175.909
CHEBI:24857
Pulver/Stückchen
Light sensitive