missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Jod, kristallin, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number 11397817
Click to view available options
Menge:
250 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
7553-56-2
I2
253.81
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
807
CHEBI:17606
II
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
7553-56-2
I2
253.81
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
807
CHEBI:17606
II

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Iodine
Schmelzpunkt 183°C to 186° (sublimation)
Physikalische Form Fest
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 99.5%
MDL-Nummer MFCD00011355 MFCD00164163
Synonym iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
IUPAC-Name diiodine
Formelmasse 253.81
Dichte 4.93

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'