Learn More
Witeg™ Jod-Determinationskolben
Witeg™ Jodzahlkolben sind spezielle Erlenmeyerkolben mit Normschliff-Glaskonus, modifiziertem Stopfen und einem trichterförmigem Oberteil.
Marke: Witeg™ 2 438 250
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.17000kg
Beschreibung
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hochtemperaturbeständig
- Minimale Wärmeausdehnung
- Der Griff des Stoppers ragt über die Flüssigkeitsdichtungswanne, um das Entfernen zu erleichtern
- Das Bodenglas verhindert das Entweichen von Dämpfen und verbessert so die Genauigkeit von Analysen
- Trichterförmige Oberseite für Materialeintritt und Minimierung von Verschüttungen
Spezifikation
250 ml | |
Borosilikatglas 3.3 | |
Hohlstopper mit langem Stiel |