Learn More
Iodmonobromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
Beschreibung
Iodine monobromide is used as an electrophile employed in a new synthetic approach to polyketide structural units. It is also used in iodometry and serves as a source of I+. It is a powerful iodinating agent used in organic synthesis as well as involved in the synthesis of radioiodinated fatty acids for heart imaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Jodmonobromid wird als elektrophiles Teilchen verwendet, das in einem neuen synthetischen Ansatz für Polyketid-Struktureinheiten eingesetzt wird. Es wird auch in der Iodometrie verwendet und dient als Quelle von I+. Es ist ein leistungsstarkes Jodiermittel, das sowohl in der organischen Synthese eingesetzt wird als auch an der Synthese von radiojodierten Fettsäuren für die Herzbildgebung beteiligt ist.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Äther, Kohlenstoffdisulfid und Eisessigsäure.
Hinweise
Luft-, Licht- und feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Alkoholen, Phosphor, Natrium und Natriumoxiden und Kalium.
Jodmonobromid wird als elektrophiles Teilchen verwendet, das in einem neuen synthetischen Ansatz für Polyketid-Struktureinheiten eingesetzt wird. Es wird auch in der Iodometrie verwendet und dient als Quelle von I+. Es ist ein leistungsstarkes Jodiermittel, das sowohl in der organischen Synthese eingesetzt wird als auch an der Synthese von radiojodierten Fettsäuren für die Herzbildgebung beteiligt ist.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Äther, Kohlenstoffdisulfid und Eisessigsäure.
Hinweise
Luft-, Licht- und feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Alkoholen, Phosphor, Natrium und Natriumoxiden und Kalium.
Spezifikation
Siedepunkt | 116°C (decomposition) |
Chemischer Name oder Material | Iodine monobromide |
Schmelzpunkt | 50°C (sublimation) |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN3260 |
Beilstein | 3902973 |
Flammpunkt | None |
Merck Index | 14,5016 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,alcohol,ether,carbon disulfide and glacial acetic acid. |
Formelmasse | 206.81 |