Learn More
Jod, Puriss., ≥99.5 % (RT), Partikel (rund), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15605870 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15605870 100 g Glasflasche 100 Gramm
15625870 250 g Glasflasche 250 Gramm
15615870 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15605870 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 57655100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
puriss., ≥ 99,5 % (RT), Partikel (rund)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7553-56-2
Summenformel I2
Molekulargewicht (g/mol) 253.81
MDL-Nummer MFCD00011355 MFCD00164163
InChI-Schlüssel PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym Iod, Diiod, Iodkristalle, Sublimiertes Iod, Tinktur Jod, Iodlösung, eranol, iodio, iodine solution, iode
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
SMILES II
Specifications
Chemischer Name oder Material Iod
Schmelzpunkt 113 °C
Farbe Schwarz
Physikalische Form Fest
Menge 100 g
UN-Nummer UN3495
Beilstein 3587194
IUPAC-Name diiodine
Formelmasse 253.81 mol
Reinheit (%) ≥99.5 % (RT)
Verpackung Glasflasche
Dampfdruck 1 mmHg (38.7 °C), 0.31 mmHg (25 °C)
Dichte 4.930 g/ml