Learn More
Jod, Puriss., ≥99.5 % (RT), Partikel (rund), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15625870 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15625870 250 g Glasflasche 250 Gramm
15605870 100 g Glasflasche 100 Gramm
15615870 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15625870 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 57655250G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
puriss., ≥ 99,5 % (RT), Partikel (rund)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7553-56-2
Summenformel I2
Molekulargewicht (g/mol) 253.81
MDL-Nummer MFCD00011355 MFCD00164163
InChI-Schlüssel PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym Iod, Diiod, Iodkristalle, Sublimiertes Iod, Tinktur Jod, Iodlösung, eranol, iodio, iodine solution, iode
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
SMILES II
Spezifikation
Siedepunkt 184 °C (Literatur)
Chemischer Name oder Material Iod
Schmelzpunkt 113 °C (Literatur)
Namenshinweis puriss., ≥99.5 % (RT), Partikel (rund)
CAS Max. % 100.0000%
Menge 250 g
Strukturformel I2
UN-Nummer UN3495
Beilstein 3587194
IUPAC-Name Molekulares Iod
Formelmasse 253.81
Reinheit (%) ≥99.5%
Güte puriss.
Verpackung Glasflasche
Dichte 4.930 g/cm3