Learn More
Gebrauchsfertige standardisierte Jod-Lösung0.05mol/l Spectracer, Fisher Chemical™
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Iod |
CAS | 7732-18-5 |
Konzentration | 0.05 M (0.1 N) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 1000 ml |