Learn More
Jod, Reagenzgütegrad, Chips, ≥99 %, Honeywell
Catalog Number p-7111894
Click to view available options
Menge:
50 g
500 g
2.5 kg
12 kg
Verpackung:
Drum With Inliner
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
7553-56-2
I2
253.81
MFCD00011355 MFCD00164163
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Iod, Diiod, Iodkristalle, Sublimiertes Iod, Tinktur Jod, Iodlösung, eranol, iodio, iodine solution, iode
807
CHEBI:17606
II
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
7553-56-2
I2
253.81
MFCD00011355 MFCD00164163
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Iod, Diiod, Iodkristalle, Sublimiertes Iod, Tinktur Jod, Iodlösung, eranol, iodio, iodine solution, iode
807
CHEBI:17606
II
Reagenzgütegrad, Chips, ≥ 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 184 °C (Literatur)
Chemischer Name oder Material Iod
Schmelzpunkt 113 °C (Literatur)
Namenshinweis Reagenzgütegrad, Chips, ≥99 %
CAS Max. % 100.0000%
Menge 50 g
Strukturformel CHCl3
UN-Nummer UN3495
Beilstein 3587194
IUPAC-Name diiodine
Formelmasse 253.81
Reinheit (%) ≥99%
Güte Reagenz
Verpackung Glasflasche
Dichte 4.930 g/cm3