Learn More
Jod, resublimierte Kristalle, 99.9985 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Catalog Number 15465955
Click to view available options
Menge:
2.5 g
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
7553-56-2
I2
253.81
MFCD00011355 MFCD00164163
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
807
CHEBI:17606
II
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
7553-56-2
I2
253.81
MFCD00011355 MFCD00164163
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
807
CHEBI:17606
II
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Iodine
Schmelzpunkt 183°C to 186° (sublimation)
Farbe Schwarz-blau
Physikalische Form Resublimierte Kristalle
Menge 2.5 g
Prozentgehaltsbereich 99.9985% (Metals basis)
IUPAC-Name diiodine
Formelmasse 253.81
Geruch Irritating
Aussehen Bluish-black crystals
Dichte 4.93