Learn More
Jodlösung EU-Arzneibuch0.02 M, Fisher Chemical™
Catalog Number 12920644
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Verpackung:
Glasflasche
Arzneibuchreagenzien sind für den Gebrauch in Arzneibuchtests und Monographien vorgesehen, gemäß einem GMP-konformen ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem und der entsprechenden Arzneibuchspezifikation hergestellt unter Verwendung von Substanzen in Arzneibuch-Reagenzienqualität und Wasser, das die für Reinwasser relevanten Anforderungen laut Arzneibuchmonographie erfüllen. Einige Arzneibuchnormen sind auch konform mit ISO 17025 und ISO Guide 43.
Konzentration 0.02365 M (0.0473 N)
Verpackung Glasflasche
Menge 1000 ml
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Iodlösung