Learn More
Cytiva Iodacetamid
Artikelnummer. 11505105 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25000 mg
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11505105 25000 mg 25 Gramm
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11505105
Marke: Cytiva RPN6302
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Wird für die effiziente Alkylierung von Thiolen verwendet und minimiert gleichzeitig die Oxidation konkurrierender Thiolpaare in Proteinproben
  • Ultrareines Iodoacetamid in proteomischer Qualität wird für die effiziente Alkylierung von Thiolen verwendet und minimiert gleichzeitig die Oxidation der konkurrierenden Thiolpaare in der Proteinprobe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für effiziente Alkylierung von Thiolen bei gleichzeitiger Minimierung der Oxidation konkurrierender Thiolpaare in Proteinproben
Menge 25000 mg
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 4
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H413-Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.