Learn More
Iodacetylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Iodoacetyl chloride is used for biochemical research purposes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Iodacetylchlorid wird für biochemische Forschungszwecke verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeits- und lichtempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen und starken Reduktionsmitteln. Es reagiert mit Wasser.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Iodoacetyl chloride |
| Dichte | 2.28 |
| Siedepunkt | 48°C to 50°C (12 mmHg) |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | UN3265 |
| Beilstein | 1739078 |
| Empfindlichkeit | Light and moisture sensitive |
| Löslichkeitsinformationen | Miscible with water. |
| Formelmasse | 204.39 |
| Reinheit (%) | 97% |