Learn More
Iodethan-2-d1, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Iodoethane-2-D |
| CAS | 57460-45-4 |
| Summenformel | C2 D H4 I |
| Menge | 0.5 g |
| Synonym | Ethane-d, 2-iodo- (9 CI), [2-2H1]Ethyl iodide, 2-Iodoethane-d, 1-Iodoethane-2-d, Ethyl iodide-2-d, Ethyl-2-d1 iodide, 1-Iodoethane-2-D |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3/i1D |
| SMILES | [2 H]CCI |
| IUPAC-Name | 1-Deuterio-2-iodethan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 156.9717 |
| Formelmasse | 156.9499 g/mol |
| Mehr anzeigen |