Learn More
Iodethan, 98 %, rein, stabilisiert mit Silber, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-149683
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
75-03-6, 64-19-7
C2H5I
155.97
MFCD00001091
HVTICUPFWKNHNG-UHFFFAOYSA-N
mercury 2+ ion acetic acid
15337
CHEBI:33211
CCI
75-03-6, 64-19-7
C2H5I
155.97
MFCD00001091
HVTICUPFWKNHNG-UHFFFAOYSA-N
mercury 2+ ion acetic acid
15337
CHEBI:33211
CCI
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Alkylierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Iodoethane
Namenshinweis Stabilized
Schmelzpunkt -108.0°C
Farbe Farblos bis Gelb oder Pink
Dichte 1.9500g/mL
Siedepunkt 69.0°C to 73.0°C
Flammpunkt 62°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5100 to 1.5130
Menge 100 g
Beilstein 01,96
Merck Index 15,3868
Relative Dichte 1.95
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 4g/L (20°C),slowly decomposes in water. Other solubilities: miscible with most other organic solvents,soluble in alcohol,ether,chloroform
IUPAC-Name iodoethane
Stabilisator silver
Viskosität 0.592 mPa.s (20°C)
Formelmasse 155.97
Reinheit (%) 98%
Güte Rein
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodoethane, stabilized
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.