Learn More
Iodethan, 98+ %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021912
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
75-03-6
C2H5I
155.966
MFCD00001091
HVTICUPFWKNHNG-UHFFFAOYSA-N
ethyl iodide, ethane, iodo, monoiodoethane, hydriodic ether, ethyliodide, jodethan czech, ethyljodid, jodethan, iodo-ethane, ethyljodid czech
6340
CHEBI:42487
Iodethan
CCI
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
75-03-6
C2H5I
155.966
MFCD00001091
HVTICUPFWKNHNG-UHFFFAOYSA-N
ethyl iodide, ethane, iodo, monoiodoethane, hydriodic ether, ethyliodide, jodethan czech, ethyljodid, jodethan, iodo-ethane, ethyljodid czech
6340
CHEBI:42487
Iodethan
CCI
Iodoethane is an excellent ethylating agent used in organic synthesis to introduce an ethyl group into a compound. It reacts with magnesium to form the Grignard reagent, ethylmagnesium iodide which is used in organic synthesis. It is involved in the preparation of 1-ethyl-3-nitro-2-phenyl-indole and also serves as hydrogen radical promoter.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Iodethan ist ein ausgezeichnetes Ethylierungsmittel, das in der organischen Synthese verwendet wird, um eine Ethylgruppe in eine Verbindung einzubringen. Es reagiert mit Magnesium und bildet das Grignard-Reagenz Ethylmagnesiumiodid, das in der organischen Synthese verwendet wird. Es ist an der Herstellung von 1-ethyl-3-nitro-2-phenyl-indol beteiligt und dient auch als Wasserstoffradikalpromotor.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeits- und lichtempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unverträglich mit starken Basen, starken Oxidationsmitteln und Magnesium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Iodoethane
Namenshinweis stabilized with copper
Schmelzpunkt -108°C
Dichte 1.95
Siedepunkt 70°C to 73°C
Flammpunkt >73°C (163°F)
Brechungsindex 1.512
Menge 100 g
Beilstein 505934
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Merck Index 14,3813
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 155.97
Reinheit (%) ≥98%