Learn More
Iodpyrazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758244
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
32111-21-0
C4H3IN2
205.98
MFCD01319019
OYWPFIUVDKHHGQ-UHFFFAOYSA-N
iodopyrazine, 2-iodo-pyrazine, 2-iodo-1,3-diazine, iodo-pyrazine, 2-iodo pyrazine, pyrazine, 2-iodo, acmc-1ad2s
642841
2-Iodpyrazin
C1=CN=C(C=N1)I
32111-21-0
C4H3IN2
205.98
MFCD01319019
OYWPFIUVDKHHGQ-UHFFFAOYSA-N
iodopyrazine, 2-iodo-pyrazine, 2-iodo-1,3-diazine, iodo-pyrazine, 2-iodo pyrazine, pyrazine, 2-iodo, acmc-1ad2s
642841
2-Iodpyrazin
C1=CN=C(C=N1)I
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Iodopyrazine
Farbe Weiß bis gelb
Dichte 2.0860g/mL
Siedepunkt 109°C to 110°C (34.0 mmHg)
Flammpunkt 110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.6550 to 1.6580 (20°C, 589nm)
Menge 1 g
Relative Dichte 2.086
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ether,acetone,benzene,hexanes
Formelmasse 205.98
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodopyrazine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.