Learn More
Iodbenzol-diacetat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027631
48.20 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3240-34-4
C10H11IO4
322.098
MFCD00008692
ZBIKORITPGTTGI-UHFFFAOYSA-N
iodobenzene diacetate, diacetoxyiodo benzene, iodosobenzene diacetate, phenyliodine diacetate, phenyliodo diacetate, phenyliodoso acetate, phenyliodosodiacetate, phenyliodoso diacetate, bis acetato phenyliodine, benzene, diacetoxyiodo
76724
[acetyloxy(phenyl)-$l^{3}-iodanyl]acetat
CC(=O)OI(C1=CC=CC=C1)OC(=O)C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3240-34-4
C10H11IO4
322.098
MFCD00008692
ZBIKORITPGTTGI-UHFFFAOYSA-N
iodobenzene diacetate, diacetoxyiodo benzene, iodosobenzene diacetate, phenyliodine diacetate, phenyliodo diacetate, phenyliodoso acetate, phenyliodosodiacetate, phenyliodoso diacetate, bis acetato phenyliodine, benzene, diacetoxyiodo
76724
[acetyloxy(phenyl)-$l^{3}-iodanyl]acetat
CC(=O)OI(C1=CC=CC=C1)OC(=O)C
Iodosobenzene is used as an oxidizing and acetoxylating agent in organic synthesis. It is actively involved in the preparation of (Z)-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-al(neral) from (Z)-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol (nerol) in presence of 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl (TEMPO). It is a useful reagent for the synthesis of a wide variety of heterocyclic compounds. It is also used in the Pd-catalyzed 2-arylation of indoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Iodosobenzol wird als Oxidationsmittel und Acetoxylierungsmittel in der organischen Synthese verwendet. Es ist aktiv an der Vorbereitung von (Z)-3,7-Dimethyl-2,6-Octadien-1-al(neral) aus (Z)-3,7-Dimethyl-2,6-Octadien-1-ol(nerol) in Anwesenheit von 2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-oxyl (TEMPO) beteiligt. Es ist ein nützliches Reagenz für die Synthese einer Vielzahl von heterocyclischen Verbindungen. Es wird auch bei der Pd-katalysierten 2-Arylierung von Indolen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Iodosobenzene diacetate
Schmelzpunkt 159°C to 161°C
Menge 25 g
Beilstein 1879369
Empfindlichkeit Light sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 322.1
Reinheit (%) ≥98%