Learn More
Iodtrimethylsilan (> 90%), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Iodotrimethylsilane |
| CAS | 16029-98-4 |
| Summenformel | C3H9ISi |
| Menge | 10 g |
| Synonym | Iodotrimethyl-silane, TMSI, Trimethyliodosilane, Trimethylsilicon Iodide, Trimethylsilyl Iodide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H9ISi/c1-5(2,3)4/h1-3H3 |
| SMILES | C[Si](C)(C)I |
| IUPAC-Name | Iod(trimethyl)silan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 200.09 |
| Formelmasse | 199.9518 |