Beschreibung
Vereinfachen Sie die Probenverfolgung und Sequenzierung mithilfe des Ion 510™ Chip-Kits für Lebensmittelsicherheit als Teil des Thermo Scientific™ Next-Generation-Sequenzierungs(NGS)-Ablaufs zur Authentifizierung von Lebensmitteln, der das Ion Torrent ™ Next-Generation-Sequenzierungsverfahren verwendet.
Der Thermo Scientific NGS-Ablauf zur Authentifizierung von Lebensmitteln ermöglicht die Identifizierung von Fleisch-, Pflanzen- oder Fischarten selbst in den schwierigsten Probentypen und schützt Ihr Unternehmen vor Lebensmittelbetrug.
Das Ion 510 Chip-Kit für Lebensmittelsicherheit enthält acht Barcode-Chips zur Probenverfolgung und Sequenzierung mit dem Ion GeneStudio S5 Sequenziersystem für Lebensmittelsicherheit.
Die Identifizierung der in Lebens- und Futtermittelproben vorhandenen Spezies ist ein entscheidender Schritt für den Nachweis der Echtheit, die Überprüfung der Herkunft, die Rückverfolgbarkeit der Rohstoffe und die Qualitätskontrolle der Verarbeitungs- und Reinigungsprozesse in Lebensmittelproduktionsstätten. Das Ion 510 Chip-Kit für Lebensmittelsicherheit ermöglicht die Identifizierung der in Lebens- und Futtermittelproben vorhandenen Fleisch-, Fisch- oder Pflanzenarten im Rahmen des vollständigen NGS-Ablaufs zur Authentifizierung von Lebensmitteln.
- Schnell: Laufzeiten von nur 2,5 bis 4 Stunden, während denen 2 bis 3 Millionen Ablesevorgänge generiert werden.
- Einfach: Einfache Handhabung und leichtes Laden der mit den Templates vorbereiteten Produkte für die Sequenzierung mithilfe des Ion Chef
- Flexibel: Gleichzeitige Analyse mehrerer Proben auf einem einzigen Chip unter Verwendung der Probenmarkierung mit eindeutigen Barcodes
Der NGS-Ablauf zur Authentifizierung von Lebensmitteln verwendet das Ion Torrent™ Next-Generation-Sequenzierungsverfahren. Dies ermöglicht ein ungezieltes Screening und die in einer Lebensmittelprobe enthaltenen Spezies können durch Vergleich mit einer Datenbank, die DNA-Daten von Fleisch-, Pflanzen- oder Fischarten enthält, identifiziert werden.
Im Rahmen des Ion Torrent™ Sequenzierungsablaufs erkennt das Ion 510 Chip-Kit für Lebensmittelsicherheit das Vorhandensein Polymerase-basierter Basen elektronisch ohne Verwendung von Fluoreszenz und bietet die einfache Handhabung und das leichte Laden der mit den Templates vorbereiteten Produkte für die Sequenzierung.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur |
| Beschreibung | Ion 510 Chip-Kit für Lebensmittelsicherheit |
| Format | Kit |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sequencing |
| Verpackungsart | 2 Boxen |
| Produkttyp | Food Protection Chip Kit |
| Menge | 8 Chips |