Learn More
Ion 550™ Kit – Chef
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Das Ion 550 Kit enthält vorverpackte Template- und Sequenzierreagenzien-Kassetten mit integrierter Probenverfolgung, die einen automatisierten Arbeitsablauf für die Sequenzierung von acht geladenen Chips mit vollständiger Lauf-Rückverfolgbarkeit bieten.
Das Ion 550 Kit ermöglicht zusammen mit dem Ion 550 Single Chip-Ergänzungskit die flexible Vorbereitung von ein oder zwei geladenen Chips pro Ion Chef-Lauf ohne Verlust von Template-Reagenzien.
Der Ion 550 Chip-Arbeitsablauf:
- Bietet Reagenzien für die Vorbereitung von Templates und das Laden von Chips von 200 Basen-Read-Bibliotheken
- Maximiert die Flexibilität mit der Möglichkeit, ein oder zwei Ion 550 Chips pro Ion Chef-Lauf zu laden
- Vereinfachen Sie Ihre Forschung mit gebrauchsfertigen Einweg-Reagenzienkassetten
- Schnelle und einfache Einrichtung von Sequenziergeräten mit weniger als 15 Minuten an manuellen Schritten
- Nutzt die neuesten Fortschritte bei Datenqualität und -genauigkeit
Die Ion GeneStudio S5 Plus und S5 Prime Systeme sowie das Ion Chef Instrument bieten reproduzierbare Sequenzierungsabläufe. Mit bis zu 130 Millionen Reads in einem einzigen Durchlauf ermöglicht der Ion 550 Chip eine schnelle Exom- und Transkriptomanalyse sowie eine hohe Abdeckung für zellfreie Nukleinsäure-Anwendungen. In Kombination mit der Ion AmpliSeq Technologie und der Ion Reporter Software für die Dateninterpretation bietet der Ion 550 Chip-Arbeitsablauf eine kostengünstige und umfassende Lösung für Ihre Anforderungen an die Erforschung von Erbkrankheiten oder in der Onkologie.
Spezifikation
Spezifikation
| Produktlinie | Ion Torrent |
| Inhalt und Lagerung | • 1 Ion 550 Chef-Reagenzien, bei -20°C lagern • 1 Ion 550 Chef Lösungen, bei Raumtemperatur lagern • 4 Ion S5 Chef Verbrauchsmaterial, bei Raumtemperatur lagern •1 Ion S5 Sequenzierlösungen, bei Raumtemperatur lagern • 1 Ion S5 Sequenzierreagenzien, bei -20 °C lagern |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Vergleichende Sequenzierung (Keimbahnmutationen – 50:50) |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Ion GeneStudio S5 Plus, Ion GeneStudio S5 Prime, Ion S5 XL Sequenziersystem |
| Produkttyp | Chef Kit |
| Menge | 8 Reaktionen |
| Versandbedingung | Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis |
| Durchsatz | 200 Basen-Read-Bibliotheken |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.