Learn More
Chlorid-Standard für Ionenchromatographie, SPEX CertiPrep™
Catalog Number p-218608
Click to view available options
Menge:
125 mL
500 ml
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
12125-02-9, 7732-18-5
ClH4N
53.49
MFCD00011420
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
25517
CHEBI:31206
Azanium; Chlorid
N.Cl
12125-02-9, 7732-18-5
ClH4N
53.49
MFCD00011420
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
25517
CHEBI:31206
Azanium; Chlorid
N.Cl
Beinhaltet
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Cl-100 μg/ml
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Chemischer Name oder Material Chloride Standard
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 100 mg/l
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Analysenzertifikat With Certificate of Analysis.
Lösungsmittel oder Matrix H2O
Menge 125 mL
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht.Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Produkt nur für den Laborgebrauch