Learn More
Natriuum-Einzelelement-Ionenstandard – Kation, SPEX CertiPrep™
Catalog Number 11450199
Click to view available options
Menge:
125 ml
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Beinhaltet
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Na1000 μg/ml
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Chemischer Name oder Material Natriumkation-Standard
CAS 7440-23-5, 7732-18-5, 7732-18-5
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
CAS Min. % 0.1, 0.2, 99.7
Menge 125 ml
CAS Max. % 0.1, 0.2, 99.7
Analysenzertifikat Mit Analysezertifikat.
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Summenformel Na
MDL-Nummer MFCD00085307
InChI-Schlüssel KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Na]
IUPAC-Name Natrium
Molekulargewicht (g/mol) 22.99
PubChem CID 5360545
ChEBI CHEBI:26708
Lösungsmittel oder Matrix 0.2 % HNO3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch