Learn More
Fisherbrand™ Ionenselektive Elektrode
Kombinierte ionempfindliche Elektrode mit austauschbarer, flacher Oberfläche mit fester Membran, bei der die Kalibrierung möglichst häufig durchgeführt werden sollte (weniger als einmal täglich).
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Kombinierte ionenselektive Elektrode mit austauschbarer, flacher Oberfläche mit massiver Membran
- Das zu detektierende Ion durchläuft die Membran und erzeugt eine Potentialdifferenz, die proportional zur Ionenkonzentration ist
- Analysezeit in der Regel weniger als eine Minute
- Probenvorbereitungsschritte wie Filtern oder Destillation sind selten erforderlich
- Kalibrierung sollte so oft wie möglich durchgeführt werden (weniger als einmal täglich)
Spezifikation
Ionenselektive Elektrode |