Learn More
Ionomycin (Calciumsalz), Fisher BioReagents
Catalog Number p-26587
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Verpackung:
Poly-Mikrofläschchen
56092-82-1
C41H70CaO9
747.08
MFCD00083634
RULWQOBWZOQCOY-SQNLDGQHSA-M
71311740
calcium (4R,6S,8S,12R,14R,16E,18R,19R,20S,21S)-19,21-dihydroxy-22-[(2S,2'R,5S,5'S)-5'-[(1R)-1-hydroxyethyl]-2,5'-dimethyl-[2,2'-bioxolan]-5-yl]-4,6,8,12,14,18,20-heptamethyl-9,11-dioxodocos-16-en-10-idoate
[Ca++].C[C@H](CCC([O-])=O)C[C@H](C)C[C@H](C)C(=O)[CH-]C(=O)[C@H](C)C[C@H](C)C\C=C\[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)C[C@@H]1CC[C@](C)(O1)[C@H]1CC[C@](C)(O1)[C@@H](C)O
56092-82-1
C41H70CaO9
747.08
MFCD00083634
RULWQOBWZOQCOY-SQNLDGQHSA-M
71311740
calcium (4R,6S,8S,12R,14R,16E,18R,19R,20S,21S)-19,21-dihydroxy-22-[(2S,2'R,5S,5'S)-5'-[(1R)-1-hydroxyethyl]-2,5'-dimethyl-[2,2'-bioxolan]-5-yl]-4,6,8,12,14,18,20-heptamethyl-9,11-dioxodocos-16-en-10-idoate
[Ca++].C[C@H](CCC([O-])=O)C[C@H](C)C[C@H](C)C(=O)[CH-]C(=O)[C@H](C)C[C@H](C)C\C=C\[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)C[C@@H]1CC[C@](C)(O1)[C@H]1CC[C@](C)(O1)[C@@H](C)O
Ionomycin (Calcium Salt)
  •  Geeignet für die Verwendung in elektrophoretischen Trennungen, insbesondere in der Polyacrylamid-Gelelektrophorese (PAGE)
  • Dieses Produkt ist eine 40 % (w/v) Lösung aus hochwertigem Acrylamid
  • Frei von DNase, RNase und Protease
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ionomycin, Calcium Salt
Typ Ionomycin Calcium Salt
Namenshinweis From Streptomyces conglobatus
Physikalische Form Fest
Schmelzpunkt 205°C to 206°C
Prozentgehaltsbereich ≥98.0 %
Verpackung Poly-Mikrofläschchen
Formelmasse 747.1
Reinheit (%) 98.0% min. (by NP TLC), 99.0% min. (by RP HPLC)
Farbe Weiß
Menge 1 mg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ionomycin, Calcium Salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.