Learn More
Tocris Bioscience™ IOX 2
Artikelnummer. 18024822
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18024822 10 mg 10 Milligramm
18064972 50 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18024822 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 4451/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Potent, selective HIF-1α prolyl hydroxylase-2 (PHD2) inhibitor
Potent inhibitor of HIF-1α prolyl hydroxylase-2 (PHD2) (IC50 = 21 nM). Displays over 100-fold selectivity for PHD2 over factor inhibiting HIF-1 (FIH-1) and histone demethylases JMJD2A, JMJD2C, JMJD2E and JMJD3. Cell permeable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 931398-72-0
Summenformel C19H16N2O5
Spezifikation
Chemischer Name oder Material IOX 2
Menge 10 mg
Formelmasse 352.34
Reinheit >99%
Molekulargewicht 352.346