missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ IOX 2
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18064972
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18064972 50 mg 10 Milligramm
18024822 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18064972 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 4451/50

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Potent, selective HIF-1α prolyl hydroxylase-2 (PHD2) inhibitor

Potent inhibitor of HIF-1α prolyl hydroxylase-2 (PHD2) (IC50 = 21 nM). Displays over 100-fold selectivity for PHD2 over factor inhibiting HIF-1 (FIH-1) and histone demethylases JMJD2A, JMJD2C, JMJD2E and JMJD3. Cell permeable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 931398-72-0
Summenformel C19H16N2O5

Spezifikation

Chemischer Name oder Material IOX 2
Menge 50 mg
Formelmasse 352.34
Reinheit >99%
Molekulargewicht 352.346
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.