Learn More
Ioxitalaminsäure Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314578
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30314578 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30314578 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREC14349550
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ioxitalamic Acid
CAS 28179-44-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Ioxitalamic Acid
Versandbedingung +20°C
Summenformel C12 H11 I3 N2 O5
Zertifizierung/Konformität ISO/IEC 17025
Synonym 3-(Acetylamino)-5-[[(2-hydroxyethyl)amino]carbonyl]-2,4,6-triiodobenzoic Acid, 3-(Acetylamino)-5-[[(2-hydroxyethyl)amino]carbonyl]-2,4,6-triiodo-benzoic acid, Isophthalamic acid, 5-acetamido-N-(2-hydroxyethyl)-2,4,6-triiodo- (8CI), AG 58107, Ioxitalamate, Ioxitalamic acid, Ioxithalaminic acid, 3-Acetamido-2,4,6-triiodo-(N-beta-hydroxyethyl)isophthalic acid monoamide
InChI-Formel InChI=1S/C12H11I3N2O5/c1-4(19)17-10-8(14)5(11(20)16-2-3-18)7(13)6(9(10)15)12(21)22/h18H,2-3H2,1H3,(H,16,20)(H,17,19)(H,21,22)
SMILES CC(=O)Nc1c(I)c(C(=O)O)c(I)c(C(=O)NCCO)c1I
IUPAC-Name 3-Acetamido-5-(2-hydroxyethylcarbamoyl)-2,4,6-triiodbenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 643.94
Menge 10 mg
Formelmasse 643.7802 g/mol