missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ioxitalamic Acid, TRC

Artikelnummer. 17994785
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17994785 10 mg 10 Milligramm
17933885 100 mg 100 Milligramm
17943115 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17994785 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI73810010MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 28179-44-4
Summenformel C12 H11 I3 N2 O5
Molekulargewicht (g/mol) 643.94
Synonym 3-(Acetylamino)-5-[[(2-hydroxyethyl)amino]carbonyl]-2,4,6-triiodo-benzoic acid, Isophthalamic acid, 5-acetamido-N-(2-hydroxyethyl)-2,4,6-triiodo- (8CI), 3-Acetamido-2,4,6-triiodo-(N-β-hydroxyethyl)isophthalic acid monoamide, AG 58107, Ioxitalamate, Ioxitalamic acid, Ioxithalaminic acid
IUPAC-Name 3-acetamido-5-(2-hydroxyethylcarbamoyl)-2,4,6-triiodobenzoic acid
SMILES CC(=O)Nc1c(I)c(C(=O)O)c(I)c(C(=O)NCCO)c1I

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ioxitalamic Acid
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H11I3N2O5/c1-4(19)17-10-8(14)5(11(20)16-2-3-18)7(13)6(9(10)15)12(21)22/h18H,2-3H2,1H3,(H,16,20)(H,17,19)(H,21,22)
Formelmasse 643.7802
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.