Learn More
Ismatec™ SCHLAUCHPUMPE IP 24 KANAELE
Artikelnummer. 11987845
Change view
Click to view available options
Flussrate:
0.002 bis 44 ml/Min. pro Kanal
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate unitSize
11987845 0.002 bis 44 ml/Min. pro Kanal 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11987845 Lieferant Ismatec™ Lieferanten-Nr. ISM944D
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese Pumpen eignen sich für analytische Anwendungen. Ismatec™ IP Peristaltikpumpen bieten die niedrigsten Pulsationsraten sowie eine extrem hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit auf allen Kanälen.
  • Peristaltikpumpe ohne Dosierfunktionen
  • Lackiertes Edelstahlgehäuse
  • Planetenantrieb
  • Mikroprozessorbasierte Steuerung
  • Flussrate: 0.4 μl/min. bis 44 ml/min. pro Kanal
  • 2-farbcodierte Schläuche, 0.13 bis3.17 mm ID
  • Röhrchenbett
  • CA Click'n'go-Kassetten
  • einfache Handhabung
  • automatische Okklusionseinstellung
  • definierte und reproduzierbare Okklusionsbedingungen
  • individuelle Schlauchauswahl an jedem Kanal
  • Bedienfeld
  • 6-Tasten-Folientastatur
  • LED-Display
  • MAX-Taste zum schnellen Befüllen und Entleeren des Schlauchsystems
  • Betriebsmodi
  • Pumpen nach Drehzahl (U/min):
  • Der Stand-by-Modus verhindert ein Austrocknen des Schlauchsystems
  • Umkehrbare Drehrichtung
  • Drehzahleinstellung
  • In  U/min: Auflösung 0.1 U/min
  • In %: Auflösung 0.1 % (U/min)
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-Konformität (EN 61326-1/EN 61010-1)
Kanäle 24
Beschreibung 2 Stopper, farbkodiert
Regelungsart Variable Drehzahl
Displaytyp LED
Schutzart Gehäuse IP30
Flussrate 0.002 bis 44 ml/Min. pro Kanal
Maximaler Druck 14,5 psi (Differenzial)
Motor Speed 45 U/min
Umkehrbar Ja
Ausführung Lackierung
Enthält Click-n-go Kassetten (POM-C), Fußschalter, Bedienungsanleitung, Netzkabel mit länderspezifischer IEC 320-Netzbuchse x 1
Material Edelstahl, lackiert (Gehäuse)
Modell IP 24-Peristaltikpumpe
Anzahl Rollen 8
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 104 °F
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 41 °F
Max. Temperatur (metrisch) 104 °F
Min. Temperatur (metrisch) +41 °F
Abmessungen (L x B x H) 380 x 175 x 130 mm
Gesamtlänge (metrisch) 144.78 mm
Gesamtbreite (metrisch) 381 mm
Gesamthöhe (metrisch) 129.54 mm
Gewicht (metrisch) 7.9 kg
Spannung 115/230 VAC
Wirkleistung 30 W