Learn More
Brady™ Druckerbänder der Serie 4300 für Thermotransferdrucker – für IP ™ Drucker geeignet
IP-fähige Farbbänder verfügen über einen Smart Cell RFID-Tag, mit dem Farbbänder mit dem Brady IP industriellen Etikettendrucker kommunizieren können
Marke: Brady™ 065886
278.35 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.40370kg
Beschreibung
- Hohe Umweltbeständigkeit gegen Verschmieren und Chemikalien
- Zuverlässige, scharfe Druckqualität für ausgezeichnete Lesbarkeit des Barcodes
- Wachs/Harz-Rezeptur
- Kompatibel mit IP300- und IP600-Druckern
- Core-I.D.: 25.4 mm (1 in.), Tintenseite nach außen
- Inklusive Spindel
- Farbe: Schwarz
Compliance
RoHS-Kompatibilität: Passt zu 2002/95/EC
Spezifikation
Not Autoclavable | |
Druckerband für Thermotransferdrucker der 4300 Serie, schwarz – Für Brady IP-Drucker geeignet | |
Für IP™ geeignet | |
Tintenseite außen | |
Non-sterile | |
Spindel | |
299,92 m x 109,9 cm (984 ft. x 4,3 in.) | |
299.92 m | |
110 mm | |
2.54 cm |
RoHS 2002/95/EG | |
Schwarz | |
Wachs, Harz- | |
Druckerband für Thermotransferdrucker | |
IP300- und IP600 Drucker | |
Je 1 | |
984 ft. (2,01 m) | |
4,3 in. | |
1 Zoll |