Learn More
IP6K2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA552449
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15740401
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: MSPAFRAMDV EPRAKGVLLE PFVHQVGGHS CVLRFNETTL CKPLVPREHQ FYETLPAEMR KFTP Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 94%, Rat - 94%.
IP6K2 Polyclonal antibody specifically detects IP6K2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
IP6K2
Polyclonal
Unconjugated
Ip6k2
1500005N04Rik; ATP:1D-myo-inositol-hexakisphosphate phosphotransferase; AW050208; Ihpk2; Inositol hexakisphosphate kinase 2; inositol hexaphosphate kinase 2; inositol-hexakisphosphate kinase; insp6 kinase 2; IP6 Kinase; IP6K2; P(i)-uptake stimulator; pi uptake stimulator; Pius; TCCCIA00113
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
51447
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9UHH9
Ip6k2
Recombinant protein corresponding to Human IP6K2