Learn More
Tocris Bioscience™ IP7e
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18712699
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18712699 10 mg 10 Milligramm
18799508 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18712699 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 5699/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Potent Nurr1 activator
IP7e is a potent Nurr1 activator (EC50 = 3.9 nM). Delays onset and reduces severity of symptoms in mice with experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE). Also suppresses NF-κB signaling. Brain penetrant and orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 6-[4-[(2-Methoxyethoxy)methyl]phenyl]-5-methyl-3-phenyl-isoxazolo[4,5-c]pyridin-4(5H)-one
CAS 500164-74-9
Menge 10 mg
Ziel NFkB/IkB Inhibitors
Summenformel C23H22N2O4
Formelmasse 390.43
Reinheit >98%