Learn More
AGMA IPA 70% in WFI Desinfektionsmittel Spartuch
Artikelnummer. 30066740
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
9,84 x 9,84 in.
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
30066740 9,84 x 9,84 in. 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30066740 Lieferant AGMA Lieferanten-Nr. 1213
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Halten Sie Ihre Reinraumumgebung sauber und geschützt mit unseren μ0,2 m gefilterten 70%igen IPA in WFI Desinfektionssprays und -tüchern.
Die 0,2 μm gefiltertes IPA 70% in WFI-Qualitätswasser eignet sich hervorragend als bewährtes Industriestandard-Biozid in Reinräumen der pharmazeutischen Industrie und von Krankenhäusern.
Sprühdosen werden häufig in Reinräumen eingesetzt und stellen in Kombination mit Trockentüchern eine kostengünstige Methode zur routinemäßigen Desinfektion dar. Entwickelt für die einfache Handhabung durch Anwender, die eine kompakte Größe der Sprühpistole bevorzugen.
Alle Produkte sind vollständig rückverfolgbar, verfügen über entsprechende Zertifizierungen und sind ungeöffnet 2 Jahre haltbar.
Ideal für die tägliche Desinfektion verschiedenster Oberflächen, darunter Arbeitsflächen, Instrumente, behandschuhte Hände und übertragene Gegenstände.
  • Die Wirksamkeit wurde unabhängig bestätigt.
  • 0,2 μm gefiltert und mit Wasser in WFI-Qualität gemischt - hochreines Wasser
  • Ergonomischer Auslöser mit effektivem Rückstellmechanismus
  • Hergestellt in einem Reinraum der Klasse D
  • Vollständige Rückverfolgbarkeit mit unterstützender Analyse
  • 2 Jahre Haltbarkeit
  • Auch erhältlich als 500-ml- und 1-l-Sprühflasche, in 5-l-Gebinden und als Feuchttuch.
  • EN14476, EN1276, EN1650 und EN13697
Spezifikation
Produkttyp Desinfektionstuch
Länge (angloamerikanisch) 9,84 in.
Länge (metrisch) 25 cm
Breite (angloamerikanisch) 9,84 in.
Breite (metrisch) 25 cm
Material Polypropylen
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Behältertyp Pouch
Einwegprodukt Eingeschränkte Verwendung
Abmessungen (L x B) 9,84 x 9,84 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinräume und/oder kontrollierte Umgebungen unterliegen Ihren Strategien zur Kontaminationskontrolle.
Verpackungsmenge 10 x 50 Tücher
Sättigungslösung 70 % (v/v) Isopropanol in WFI
Sterilität Unsteril
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • IPA 70% in WFI
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol
Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch immer das Etikett und die Produktinformationen lesen.