Learn More
Ipamorelin Acetate, TRC
Artikelnummer. 30137490
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30137490 100 mg 100 Milligramm
30008297 5 mg 5 Milligramm
30005845 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137490 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI739415100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Synonym 2-Methylalanyl-L-histidyl-3-(2-naphthalenyl)-D-alanyl-D-phenylalanyl-L-lysinamide acetate∣696: PN: WO2004005342 PAGE: 46 claimed protein∣NNC 26-0161∣Sequence Length: 5 modified
Spezifikation
Format Neat
Molekulargewicht 711.856005
Menge 100 mg
Versandbedingung Room Temperature