Learn More
Ismatec™ Peristaltische Dosierpumpe (Walter) (komplett)
Beschreibung
- Die vierstellige LED-Anzeige zeigt während des Pumpenbetriebs die Durchflussrate oder Drehzahl an
- Sofortige Drehzahlerhöhung mit der MAX-Taste zum Einspritzen oder Spülen ohne Störung der programmierten Einstellungen
- Die automatische Okklusion der Click’n’go-Kassetten™ sorgt für eine vereinfachte Verwendung, weniger Schlauchwechsel und reproduzierbare Ergebnisse
- Kassetten mit automatischer Okklusion sind separat erhältlich
- Setzen Sie die Kassette für niedrige Pulsation in eine Richtung ein, für höheren Gegendruck in die andere Richtung.
- Bestellen Sie Größe und Formulierung der 2-Stopp-Schläuche gemäß Ihren Anwendungsanforderungen (separat erhältlich). Ideal für kontinuierliches Pumpen oder zum Dosieren in einem der fünf Modi:
- Flussrate: 0,0004 bis 11 ml/min (je nach Schlauchgröße)
- Nach Zeit: 0,1 s bis 999,9 h
- Chargen: Einstellung der Verzögerung zwischen den Dosiervolumina
- Tropffrei: programmierbare Rückschritte zur Vermeidung von Tropfenbildung
- Volumenanzeige in ml oder µl
Die Pumpen verfügen über analoge Ein- und Ausgangssteuerungen sowie eine RS-232-Schnittstelle zur Steuerung per Computer.
Fernsteuerung: RS-232 zur Steuerung aller Betriebsfunktionen (DB9-Stecker); 0 bis 5 VDC, 0 bis 10 VDC, 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA für Start/Stopp und Autostart über Kontaktverschluss (DB15-Stecker); Fußschalter (dreipoliger DIN-Anschluss). Drehzahlüberwachung über den Analogausgang.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE-Konformität (EN 61326-1 /EN 61010-1), ETL-Konformität (UL 61010A-1 und CAN/CSA C22.2 Nr.1010-1) |
| Beschreibung | 2 Stopper, farbkodiert |
| Regelungsart | Variable Drehzahl |
| Displaytyp | LED |
| Schutzart Gehäuse | IP30 |
| Flussrate | 0.002 bis 44 ml/min |
| Maximaler Druck | 14,5 psi (Differenzial) |
| Motor Speed | 45 U/min |
| Umkehrbar | Ja |
| Ausführung | Lackierung |
| Mehr anzeigen |