Learn More
Ismatec™ IPC 4-Peristaltikpumpe
Artikelnummer. 11977815
Change view
Click to view available options
Flussrate:
0.002 bis 44 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate unitSize
11977815 0.002 bis 44 ml/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11977815 Lieferant Ismatec™ Lieferanten-Nr. ISM930A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Kombinieren Sie Schlauchgrößen und Formulierungen entsprechend Ihrer Anwendungen. Der automatische Verschluss der Ismatec™ IPC-Peristaltikpumpen sorgt für eine vereinfachte Verwendung, weniger Schlauchwechsel und reproduzierbare Ergebnisse.
Programmierbare Mehrkanalpumpen mit Planetenrädern zum gleichzeitigen Antrieb von acht Edelstahlrollen für eine reibungslose Drehung und einen präzisen Flüssigkeitsdurchfluss.
  • Die vierstellige LED-Anzeige zeigt während des Pumpenbetriebs die Durchflussrate oder Drehzahl an
  • Sofortige Drehzahlerhöhung mit der MAX-Taste zum Einspritzen oder Spülen ohne Störung der programmierten Einstellungen
  • Die automatische Okklusion der Click’n’go-Kassetten™ sorgt für eine vereinfachte Verwendung, weniger Schlauchwechsel und reproduzierbare Ergebnisse
  • Kassetten mit automatischer Okklusion sind separat erhältlich
  • Setzen Sie die Kassette für niedrige Pulsation in eine Richtung ein, für höheren Gegendruck in die andere Richtung
Ideal für kontinuierliches Pumpen oder zum Dosieren in einem der fünf Modi:
  • Flussrate: 0,0004 bis 11 ml/min (je nach Schlauchgröße)
  • Nach Zeit: 0,1 s bis 999,9 h
  • Chargen: Einstellung der Verzögerung zwischen den Dosiervolumina
  • Tropffrei: programmierbare Rückschritte zur Vermeidung von Tropfenbildung
  • Volumenanzeige in ml oder µl
Die Pumpen verfügen über analoge Ein- und Ausgangssteuerungen sowie eine RS-232-Schnittstelle zur Steuerung per Computer.
Fernsteuerung: RS-232 zur Steuerung aller Betriebsfunktionen (DB9-Stecker); 0 bis 5 VDC, 0 bis 10 VDC, 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA für Start/Stopp und Autostart über Kontaktverschluss (DB15-Stecker); Fußschalter (dreipoliger DIN-Anschluss). Drehzahlüberwachung über den Analogausgang.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-Konformität (EN 61326-1 /EN 61010-1), ETL-Konformität (UL 61010A-1 und CAN/CSA C22.2 Nr.1010-1)
Kanäle 4
Regelungsart Variable Drehzahl
Displaytyp LED
Schutzart Gehäuse IP30
Flussrate 0.002 bis 44 ml/min
Maximaler Druck 14,5 psi (Differenzial)
Motor Speed 45 U/min
Umkehrbar Beidseitig anschlagbar
Ausführung Lackierung
Enthält Click-n-go Kassetten (POM-C), Treiber für LabView Software, Fußschalter, Bedienungsanleitung, Netzkabel mit länderspezifischer IEC 320-Netzbuchse x 1
Material Edelstahl (Gehäuse)
Modell IPC 4-Peristaltikpumpe
Motortyp Gleichstrommotor
Anzahl Rollen 8
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 104 °F
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 41 °F
Max. Temperatur (metrisch) 104 °F
Min. Temperatur (metrisch) +41 °F
Gesamtlänge (metrisch) 175.26 mm
Gesamtbreite (metrisch) 180.34 mm
Gesamthöhe (metrisch) 129.54 mm
Gewicht (metrisch) 4.6 kg
Spannung 115/230 VAC
Frequenz 60 Hz