Learn More
Ismatec™ SCHLAUCHPUMPE IPC-N 24 KANAELE - Förderleistung 1 μl bis 11 ml/min pro Kanal
Artikelnummer. 11967815
Change view
Click to view available options
Flussrate:
0.0004 bis 11 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate unitSize
11967815 0.0004 bis 11 ml/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11967815 Lieferant Ismatec™ Lieferanten-Nr. ISM939D
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-Konformität (EN 61326-1 /EN 61010-1), ETL-Konformität (UL 61010A-1 und CAN/CSA C22.2 Nr.1010-1)
Beschreibung 2 Stopper, farbkodiert
Regelungsart Variable Drehzahl
Displaytyp LED
Schutzart Gehäuse Gehäuse IP30
Flussrate 0.0004 bis 11 ml/min
Maximaler Druck 14.5 psi (differenziell)
Motor Speed 11,25 U/min
Umkehrbar Ja
Ausführung Lackierung
Enthält Click-n-go Kassetten (POM-C), Treiber für LabView Software, Fußschalter, Bedienungsanleitung, Netzkabel mit länderspezifischer IEC 320-Netzbuchse x 1
Material Edelstahl (Gehäuse)
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 104 °F
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 41 °F
Max. Temperatur (metrisch) 104 °F
Min. Temperatur (metrisch) +41 °F
Gesamtlänge (metrisch) 175,26 mm
Gesamtbreite (metrisch) 381 mm
Gesamthöhe (metrisch) 129,54 mm
Spannung 115/230 VAC