Learn More
Importin 13 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA550432
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15624365
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The antibody detects endogenous levels of total IPO13 protein.
Importin 13 Polyclonal antibody specifically detects Importin 13 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
Importin 13
Polyclonal
Unconjugated
IPO13
Imp13; importin 13; importin-13; Ipo13; Kap13; karyopherin 13; karyopherin-13; KIAA0724; late gestation lung 2; late gestation lung 2 protein; LGL2; Ran binding protein 13; ran-binding protein 13; RanBP13; RP11-7O11.4
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
9670
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
1.4 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
O94829
IPO13
Fusion protein corresponding to residues near the C terminal of human importin 13