Learn More
Importin 8 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA550687
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15654615
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The antibody detects endogenous levels of total IPO8 protein.
Importin 8 Polyclonal antibody specifically detects Importin 8 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
Importin 8
Polyclonal
Unconjugated
IPO8
6230418K12Rik; Abcc10; ATP-binding cassette, sub-family C (CFTR/MRP), member 10; C130009K11Rik; FLJ26580; imp8; importin 8; importin-8; IPO8; MRP7; Om1; OM-1; oocyte maturation 1; RAN binding protein 8; ran-binding protein 8; RANBP8
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
10526
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
2.4 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
O15397
IPO8
Synthetic peptide corresponding to a region derived from internal residues of human importin 8