Learn More
Iprodion, TRC
Artikelnummer. 30397109
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30397109 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30397109 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI745000500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iprodione
CAS 36734-19-7
Summenformel C13 H13 Cl2 N3 O3
Menge 500 mg
Synonym 1-Imidazolidinecarboxamide, 3-(3,5-dichlorophenyl)-N-(1-methylethyl)-2,4-dioxo-, 3-(3,5-Dichlorophenyl)-N-(1-methylethyl)-2,4-dioxo-1-imidazolidinecarboxamide, Chipco 26019, Civet, Glycophen, Glycophene, Iprodial, Iprodin, Iprodione, Kidan, LFA 2043, Promidione, Quintalic, RP 26019, Rovral, Rovral 500 Aqua, Rovral 50WP, Rovral Aquaflo, Rovral Flo, Rovral Flo 255SC, Rovral Green GT, Rovral PM, Verisan, Xiuan
InChI-Formel InChI=1S/C13H13Cl2N3O3/c1-7(2)16-12(20)17-6-11(19)18(13(17)21)10-4-8(14)3-9(15)5-10/h3-5,7H,6H2,1-2H3,(H,16,20)
SMILES CC(C)NC(=O)N1CC(=O)N(C1=O)c2cc(Cl)cc(Cl)c2
IUPAC-Name 3-(3,5-dichlorphenyl)-2,4-dioxo-N-propan-2-Ylimidazolidin-1-Carbodamid
Molekulargewicht (g/mol) 330.17
Formelmasse 329.0334