Learn More
Memmert™ Kühllagerungsinkubator IPS mit Einzeldisplay
Temperaturbereich: 14 °C bis 45 °C
Marke: Memmert™ IPS750
Weitere Details : Netto-Gewicht : 206.00000kg
Beschreibung
- Temperaturbereich von +14 °C bis +45 °C
- 2 Modellgrößen (256 und 749 Liter Volumen)
- 1 Modellvariante: SingleDISPLAY
- Serienmäßige Doppeltüren: Vermeidung von Kontamination und Temperatureinbrüchen und gleichzeitig optimale Sicht auf die Ladung durch voll verglaste Innentüren
- Die in die Peltier-Elemente integrierten Lüfter sorgen für einen schnellen Energietransport und eine optimale Temperaturverteilung.
Spezifikation
CE | |
Edelstahl | |
Deutscher Typ | |
Refrigerated Incubator | |
Werkskalibrierungszertifikat für 18 °C und 25 °C | |
0.1 °C | |
1224 mm | |
1726 mm | |
600 mm | |
206 kg | |
115/230 V |
749 l | |
Textured Stainless Steel, Rear Zinc-plated Steel | |
14°C to 45°C | |
Hochauflösendes, einzelnes TFT-Farbdisplay | |
2 | |
1726 H x 1224 B x 874 T mm | |
1040 mm | |
1200 mm | |
277 kg | |
115/230 V, 50/60 Hz, 550 W | |
50/60 Hz |