Learn More
Grant Instruments™ Grant Bio™ IQ/OQ-Dokumentation
Bietet dem Anwender eine bessere Vergleichbarkeit und Verifizierung seiner Geräte. Die Grant Instruments™ IQ/OQ-Dokumentation vereinfacht Installations- und Wartungsverfahren, reduziert häufige Benutzerfehler und erstellt eine klare Aufzeichnung der Leistung eines Geräts während seiner gesamten Lebensdauer.
Marke: Grant Instruments™ IQOQ CXG
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Installationsqualifizierung (IQ): Das Gerät wurde gemäß den Anforderungen des Herstellers geliefert und installiert
- Funktionsqualifizierung (OQ): Das Gerät funktioniert entsprechend seiner Spezifikation
- Jedes IQ/OQ-Dokumentationsset ist spezifisch für einzelne Geräte mit Seriennummern und wird in einem einfach anzuwendenden ringgebundenen Format geliefert.
- Es wird empfohlen, die IQ/OQ-Dokumentation zum Zeitpunkt der Bestellung von Grant Scientific-Geräten zu erwerben.
Spezifikation
CXG Rührthermostatisches Bad/Zirkulator | |
IQ/OQ-Dokumentation |