missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IQCD Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Thermo Scientific PA561336

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15769151

  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: PAINRIGPKT DPSKRPADPL KPLVLSRTKL TTIEAKRIMS ILDEAIYKVE LVTLLSYVAS NREDMEGMLG EDVMRA Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 57%, Rat - 49%.

IQCD Polyclonal antibody specifically detects IQCD in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation

Spezifikation

IQCD
Polyclonal
Unconjugated
IQCD
4933433C09Rik; AI662646; CFAP84; Drc10; Dynein regulatory complex protein 10; dynein regulatory complex subunit 10; IQ domain-containing protein D; IQ motif containing D; Iqcd
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
115811
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.3 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q96DY2
IQCD
Recombinant protein corresponding to Human IQCD
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Research Use Only