missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IQGAP2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Thermo Scientific PA557939

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15735831

  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: AIGLNNLDKA YVERYANTLL SVKLEVLSQG QDNLSWNEIQ NCIDMVNAQI QEENDRVVAV GYINEAIDEG N Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 77%, Rat - 77%.

IQGAP2 Polyclonal antibody specifically detects IQGAP2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation

Spezifikation

IQGAP2
Polyclonal
Unconjugated
IQGAP2
4933417J23Rik; A630053O10; AI788777; IQ motif containing GTPase activating protein 2; Iqgap2; Ras GTPase-activating-like protein IQGAP2
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
10788
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.7 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q13576
IQGAP2
Recombinant protein corresponding to Human IQGAP2
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Research Use Only