Learn More
IQSEC1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA558268
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15716151
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: GSLKRQSAYE RSLGGQQGSP KHGPHSGAPK SLPREEPELR PRPPRPLDSH LAINGSANRQ SKSESDYSDG DNDSINSTSN S Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 94%, Rat - 94%.
IQSEC1 Polyclonal antibody specifically detects IQSEC1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
IQSEC1
Polyclonal
Unconjugated
IQSEC1
ADP-ribosylation factors guanine nucleotide-exchange protein 100; ADP-ribosylation factors guanine nucleotide-exchange protein 2; ARFGEP100; ARF-GEP100; AW561907; BC026481; BRAG2; brefeldin A-resistant ARF-GEF2; brefeldin-resistant Arf-GEF 2 protein; cI-43; D6Ertd349e; GEP100; IQ motif and Sec7 domain 1; IQ motif and SEC7 domain-containing protein 1; Iqsec1; Kiaa0763
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
9922
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q6DN90
IQSEC1
Recombinant protein corresponding to Human IQSEC1