Learn More
IRG1 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Artikelnummer. 30237389 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
150 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30237389 20 μL 20 Mikroliter
30233810 150 μL 150 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30237389 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 284361AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
The IRG1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human IRG1. This antibody recognizes human, mouse antigen. The IRG1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Antigen IRG1
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1000 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Protein
Reinigungsverfahren Antigen affinity purification
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 730249
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Molekulargewicht des Antikörpers 50 kDa
Produkttyp Polyclonal Antibody
Form Liquid
Isotype IgG